Learn More
Cianato de potasio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10720711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10720711 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10289403 100 g Frasco de plástico 100 GR
10430861 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10720711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-28-3
Fórmula molecular CKNO
Peso molecular (g/mol) 81.12
Número MDL MFCD00011411
Clave InChI GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
Nombre IUPAC potasio;cianato
SMILES [K+].[O-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium cyanate
Punto de fusión 315.0°C
Nombre de nota Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal KOCN
Fieser 01,1059
Índice Merck 15, 7746
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.