Learn More
Potassium Cyanate, 96%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671970 100 g Poly Bottle 100 g
15691970 500 g Poly Bottle 500 g
15681970 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 215074100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.96
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-28-3
Fórmula molecular CKNO
Peso molecular (g/mol) 81.12
Número MDL MFCD00011411
Clave InChI GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMILES [K+].[O-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanate
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KOCN
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594798
Nombre IUPAC potasio;cianato
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12g/mol
Porcentaje de pureza 96%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder/Chunks
Densidad 2.056g/mL at 25°C