Learn More
Monohidrato tribásico de citrato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12045350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12045350 1 kg 1 KG
12055350 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12045350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 244210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.85€
    52.40€ / 1 Kg
    Ahorro 3.45€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6100-05-6
Fórmula molecular C6H5K3O7·H2O
Peso molecular (g/mol) 324.42
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium citrate tribasic monohydrate
Punto de fusión 180.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,7744
Información de solubilidad Solubility in water: 640g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro