Learn More
Citrato de potasio, monohidrato, granulado, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15528084 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528084 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
15518084 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15528084 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 306805
CAS 6100-05-6
Fórmula molecular C6H7K3O8
Peso molecular (g/mol) 324.41
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Citrate
Nombre de nota Monohydrate
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.98kg