Learn More
Citrato de potasio, monohidrato, granulado, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15518084 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518084 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15528084 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15518084 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 306801
CAS 6100-05-6
Fórmula molecular C6H7K3O8
Peso molecular (g/mol) 324.41
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Citrate
Nombre de nota Monohydrate
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.98kg