Learn More
Citrato de potasio monobásico, TRC
Product Code. 30418462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30418462 500 g
30426090 250 g
30412929 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30418462 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP698710500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 866-83-1
Fórmula molecular C6H7KO7
Peso molecular (g/mol) 230.21
Sinónimo Monobasic Potassium Citrate, Monopotassium Citrate, Potassium Citrate, Potassium Dihydrogen Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Potassium Salt, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, potassium salt (1:1), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt (9CI), Citric acid, monopotassium salt (8CI), Potassium citrate (6CI), Potassium citrate (KH2(O7C6H5)) (7CI)
Nombre IUPAC potasio; 3-carboxi-3,5-dihidroxi-5-oxopentanoato
SMILES [K+].OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Citrate Monobasic
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9829