Learn More
Potasio, trozos, en aceite mineral, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408989 100 g 100 g
15498979 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13267.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El potasio forma una solución azul en tetrahidrofoliato que se utiliza para la ɑ -monoalquilación de -lactonas en presencia de 18-corona-6. Se utiliza para la generación de etóxido de potasio en solución, para su uso en la reducción de Birch de anillos aromáticos, para la preparación de amida de potasio,
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-7-7440
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Gris-plata
Nombre de nota chunks, in mineral oil
Punto de fusión 63°C to 64°C
Punto de ebullición 765°C to 770°C
Densidad 0.860 g/mL
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Sólido
Número UN UN2257
Índice Merck 14,7604
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1
Porcentaje de pureza 98%