Learn More
Cromato de Potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium chromate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.8476 |