Learn More
Solución de cromato de potasio, Chem Lab™
Product Code. 11988514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Unit Size:
1 litro
Product Code. Cantidad unitSize
11988514 1 L 1 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11988514 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL02.1118.1000
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Color Naranja
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición 100 g K2CrO4 / l H2O
Densidad 1.01g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Olor Odorless
pH 8 to 10
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potasio cromato 10% solución
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate