Learn More
Potassium chromate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661110 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15661110 50 kg 50 Kg
15631110 100 g 100 g
15641110 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15661110 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1224950KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1,000°C
Nombre del producto químico o material Potassium chromate
Punto de fusión 971°C (literature)
Nombre de nota Puriss., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal K2CrO4
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza >99%
Grado puriss.
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.732 g/cm3; Vapor Density: 6.7 (vs air)