Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Chromate |
| CAS | 7789-00-6 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CrK2O4 |
| Número MDL | MFCD00011368 |
| Sinónimo | potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687 |
| Clave InChI | XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | dipotasio; dioxido(dioxo)cromo |
| Mostrar más |