Learn More
Cromato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10191910 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 g
10191910 500 g 500 g
10181910 250 g 250 GR
10010290 1 kg 1 KG
3 options
Código de producto. 10191910
Marca: Fisher Chemical undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CrK2O4, número CAS-7789-00-6, cromato potásico neutro, monocromato de dipotasio, cromato de potasa, n.º de caswell 687, cromato de dipotasio, cromato potásico, cromato de dipotasio, cromato de potasa, cromato potásico vi, tarapacaíta, 250 g, CHEBI:75249, amarillo, 194,2 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 975°C
Color Amarillo
pH 8.6 to 9.8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.