Learn More
Cromato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10299313 2.5 kg Botella de vidrio 2,5 KG
10388430 500 g Botella de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10299313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202340025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7789-00-6 | CrK2O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chromate
Punto de fusión 975.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Amarillo
Forma física Pequeños cristales
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K2CrO4
Fieser 07,298
Índice Merck 15, 7743
Información de solubilidad Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Botella de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.