Learn More
Cloruro de potasio (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10735874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10735874 500 g Frasco de polietileno 500 g
10697623 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10735874 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP366500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    27.80€ / 500 g
    Ahorro 5.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El cloruro de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420 °C
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Punto de fusión 770 °C
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 99,0 al 100,5 %
Notas del porcentaje del ensayo 99,0-100,5%
Índice Merck 15, 7742
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99,0 a 100,5%
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno