Learn More
Cloruro de potasio, grado de espectroscopia, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491557 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15491557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039795.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1500°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 773°C
CAS 7447-40-7
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.49
Aspecto White Powder
Densidad 1.984 g/cm3 at 20°C
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol,alkalis. Insoluble in ether.
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado Espectroscopia