Learn More
Solución de cloruro potásico, 3M, pura, Fisher Chemical™
Código de producto. 10358383 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358383 1 l Recipiente de plástico 1 LT
1 options
Código de producto. 10358383 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2892/15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
ClK, CAS Number-7447-40-7, slow-k, potassium chloride, muriate of potash, klor-con, enseal, sylvite, klotrix, potassium chloride kcl, kalitabs, chlorvescent, 1L, CHEBI:32588, Undesignated, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 11360, 74.548, Plastic container, Liquid, 4873, [Cl-].[K+]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo cloruro potásico, muriato de potasa, silvita, cloruro de potasio KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Grado Pure
Envase Recipiente de plástico