Learn More
Solución de cloruro de potasio, 3 M, solución de llenado de electrodos, saturada con cloruro de plata, Fisher Chemical™
Código de producto. 15930957 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 litro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15930957 250 mL 0.25 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15930957 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2894/07
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución para electrodos de cloruro potásico saturado adecuada para su uso como solución de llenado de electrodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE