Learn More
Solución de cloruro de potasio, 1 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12943574 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12943574 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12943574 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 257 1000
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Envase Frasco
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Concentración 1M (1N)
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:32588