Learn More
Cloruro de potasio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10588873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10588873 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10404385 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10588873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    246.00€ / 5 Kg
    Ahorro 17.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC potasio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Punto de ebullición 1420,0 °C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770,0 °C
Color Blanco
pH De 5,0 a 8,5 (5 %, H2O, 25 °C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,480
Índice Merck 15, 7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro