Learn More
Cloruro de potasio, cristal, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |
| Grado | FCC/USP |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.99kg |