Learn More
Cloruro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15149145 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15149145 500 g Frasco de polietileno 500 g
15119145 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15149145 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 304001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.99kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.