Learn More
Cloruro de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10684732 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684732 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10684732 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/4280/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 1420°C
Punto de fusión 770°C
CAS 7447-40-7
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico