Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de potasio, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1420.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
| Punto de fusión | 770.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | KCl |
| Fieser | 06,48 |
| Índice Merck | 15,7742 |
| Información de solubilidad | (1 M in water) Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.54 |
| Mostrar más |