Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de potasio, 99 %, grado de biología molecular
Código de producto. 15496249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496249 500 g 500 g
15406259 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496249 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64189.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1500°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 773°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.984 g/mL
Índice Merck 14,7621
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99%
Grado Biología molecular