Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de potasio, 99 %, grado de biología molecular
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1500°C (sublimation) |
| Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
| Punto de fusión | 773°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.984 g/mL |
| Índice Merck | 14,7621 |
| Mostrar más |