Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703344 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10236350 1 kg Frasco de plástico 1 KG
15169223 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    238.00€ / 5 Kg
    Ahorro 16.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,48
Índice Merck 15,7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether and acetone
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico