Learn More
Cloruro de potasio, solución acuosa de 1 M, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404809 250 mL 250 ml
15494799 125 mL 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62422.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.97€
    72.65€ / 250 ml
    Ahorro 12.32€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
It may be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins. This solution is used in a variety of biological applications, including DNA and RNA isolation techniques. Also used to establish a constant ionic strength in a sample solution. pH: 5.0-8.0 (25°C, 1 M in H2O)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para la preparación de solución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas. Esta solución se utiliza en una variedad de aplicaciones biológicas, incluyendo técnicas de aislamiento de ADN y ARN. También se utiliza para establecer una fuerza iónica constante en una solución de muestra. pH: 5,0-8,0 (25 °C, 1 M en H2O)
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Nombre de nota RNAse free
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal KCl
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.