Learn More
Cloruro potásico, 0,0145 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium chloride Conductivity Standard |
| Nombre de nota | 2000μmho at 25°C |
| Olor | Odorless |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.0145 M |
| Nombre IUPAC | cloruro potásico |
| Cantidad | 500 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |