Learn More
Cloruro potásico, 0,010 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306139 500 mL 500 ml
11315417 1 L 1 litro
11325417 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042679.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Nombre de nota 1413μmho at 25°C
Olor Odorless
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.010M
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water
Nombre IUPAC cloruro potásico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cloruro potásico:0,075%; agua:99,925%