Learn More
Cloruro potásico, 0,00017 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400590
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400590 500 mL 500 ml
11395747 1 L 1 litro
11305757 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043444.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride Conductivity Standard
Nombre de nota 25μmho at 25°C
Olor Odorless
Forma física Líquido
Concentración 0.00017 M
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55