Learn More
Clorato de Potasio, Solstice
Código de producto. 15623320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
25 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
25 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623320 500 g 500 g
15603320 100 g 100 g
15613320 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15623320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31247500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    87.62€ / 500 g
    Ahorro 11.38€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3811-04-9
Fórmula molecular ClKO3
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00011361
Clave InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
Nombre IUPAC potasio; clorato
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chlorate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KClO3
Número UN 1485
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado ACS/Puriss. p.a.