Learn More
Clorato de potasio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorato de potasio se utiliza en la impresión y teñido de textiles, como desinfectante, en la fabricación de negro de anilina y otros colorantes. Se puede utilizar como fuente de oxígeno y también se puede utilizar en demostraciones de pirotecnia y de química. El clorato de potasio es útil para la floración del dimocarpus longan y es un método muy eficaz para la producción de frutas fuera de temporada. El sistema oxidante tetraóxido de clorato-osmio de potasio tiene una aplicación útil para la síntesis de los derivados del alfa-dicarbonilo de compuestos acetilénicos y 2,3-dihidroxi-1,4-diona de un 2,5-dialquilfurano.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de materiales incompatibles. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 400°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Potassium chlorate |
| Punto de fusión | 368°C |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.32 |
| Número UN | UN1485 |
| Índice Merck | 14,7620 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium chlorate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium chlorate