Learn More
Clorato de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259370 500 g Frasco de plástico 500 GR
10076010 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10227563 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10259370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418195000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65€
    69.10€ / 500 g
    Ahorro 4.55€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3811-04-9
Fórmula molecular ClKO3
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00011361
Clave InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
Nombre IUPAC potasio; clorato
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chlorate
Punto de fusión 356.0°C to 368.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KClO3
Fieser 01,927
Índice Merck 15, 7741
Información de solubilidad Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C), soluble in alkalies, 1g/50mL glycerol, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.