Learn More
Potassium Chlorate, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672750 100 g Poly Bottle 100 g
15682750 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15672750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 255572100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3811-04-9
Fórmula molecular ClKO3
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00011361
Clave InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:81951
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chlorate
Punto de fusión 356°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KClO3
Número UN UN1485
Sinónimo benazolin, metizolin, eunasin, cornox cwk, benazalox, benopan, bensecal, cresopur, galipan, herbazolin
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)=O
Nombre IUPAC potassium chlorate
PubChem CID 19662
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 2.34g/cm3