Learn More
Carbonato de potasio, TRC
Código de producto. 30409229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409229 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30409229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6950555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Fórmula molecular C O3 . 2 K
Cantidad 5 g
Sinónimo Potassium carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Peso molecular (g/mol) 138.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9122