Learn More
Potassium Carbonate Sesquihydrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15655920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655920 50 g Poly bottle 50 g
1 options
Código de producto. 15655920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6011150G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Color Incolora
Forma física Crystalline
Cantidad 50 g
Fórmula molecular C2H6K4O9
Fórmula lineal K2CO3 · 1.5H2O
Número MDL MFCD00149925
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Peso molecular (g/mol) 330.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.995% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Envase Poly bottle