Learn More
Potassium Carbonate Sesquihydrate, ACS Reagent, 99%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15692620 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692620 1 kg Poly bottle 1 Kg
1 options
Código de producto. 15692620 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2435581KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Carbonate Sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Color Incolora
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C2H6K4O9
Fórmula lineal K2CO3 · 1.5H2O
Número MDL MFCD00149925
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Peso molecular (g/mol) 330.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly bottle