Learn More
Carbonato de potasio sesquihidrato, 98,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245321 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10235321 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10686714 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347202500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6381-79-9 | C2H6K4O9 | 330.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-79-9
Fórmula molecular C2H6K4O9
Peso molecular (g/mol) 330.45
Número MDL MFCD00149925
Clave InChI WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC tetrapotassium trihydrate dicarbonate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate sesquihydrate
Punto de fusión 891.0°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Índice Merck 15, 7740
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water., insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate sesquihydrate, reagent ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.