Learn More
Carbonato de potasio, grado reactivo, Solstice
Descrizione
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | K2CO3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| Nombre IUPAC | dipotasio; carbónico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138,21g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Reactivo |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?