Learn More
Carbonato potásico, Purum p.a., anhidro, ≥99,0% (T), Solstice
Código de producto. 16693954
Cambiar vista
Click to view available options
20 kg
Código de producto.
16693954 20 kg
1 options
Código de producto. 16693954 Proveedor Fluka N.º de proveedor 6011020KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    787.71€ / 20 Kg
    Ahorro 67.29€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891 °C
CAS 584-08-7
Color Blanco
% máx. CAS ≤ 100%
pH 11.6
Cantidad 20 kg
Fórmula molecular CK2O3
Fórmula lineal K2CO3
Número MDL MFCD00011382
Beilstein 4267587
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC dipotasio carbónico
Peso molecular (g/mol) 138.21
Grado Reactivo
Densidad 2,430 g/cm3 (19 °C)