Learn More
Carbonato de potasio anhidro (polvo granular blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10687623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687623 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10687623 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP365500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Frasco de vidrio; 500 g
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Carbonate Anhydrous
Punto de fusión 891°C
CAS 584-08-7
Color Blanco
pH 11.5 to 12
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular CK2O3
Número MDL MFCD00011382
Índice Merck 15, 7740
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Peso molecular (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Identificación Pass Test