Learn More
Carbonato potásico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457967 500 g 500 g
11467967 2500 g 2500 g
11477967 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16625.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
El carbonato de potasio tiene una amplia gama de aplicaciones industriales y de investigación. El principal uso del carbonato de potasio es la fabricación de productos químicos, fertilizantes, jabones y vidrio. Se utiliza como agente desecante para disolventes, especialmente si hay trazas de ácidos presentes, y como un limpiador de ácidos producidos durante la síntesis orgánica. Se utiliza como agente tamponador durante la producción de vino. También se utiliza como supresor de incendios en extintores. En síntesis orgánica, es un reactivo ampliamente utilizado para las reacciones de alquilación y arilación en los centros de carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno. También se utiliza en condensación aldólica, reacción de Michael, acilación, reacción de Wittig, reacción de Knoevenagel, reacción de eliminación, apertura de epóxidos, ciclación, reacción de acoplamiento transversal catalizada por metales, hidratación y una amplia gama de reacciones.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de potasio tiene una amplia gama de aplicaciones industriales y de investigación. El principal uso del carbonato de potasio es la fabricación de productos químicos, fertilizantes, jabones y vidrio. Se utiliza como agente desecante para disolventes, especialmente si hay trazas de ácidos presentes, y como un limpiador de ácidos producidos durante la síntesis orgánica. Se utiliza como agente tamponador durante la producción de vino. También se utiliza como supresor de incendios en extintores. En síntesis orgánica, es un reactivo ampliamente utilizado para las reacciones de alquilación y arilación en los centros de carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno. También se utiliza en condensación aldólica, reacción de Michael, acilación, reacción de Wittig, reacción de Knoevenagel, reacción de eliminación, apertura de epóxidos, ciclación, reacción de acoplamiento transversal catalizada por metales, hidratación y una amplia gama de reacciones.
Solubilidad
Libremente soluble en agua. Insoluble en acetona y alcohol.
Notas
El carbonato de potasio es un sólido higroscópico y delicuescente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891 °C
Nombre de nota anhydrous
pH Desde 11,5 hasta 12,5
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K2CO3
Beilstein 4267587
Índice Merck 14,7619
Información de solubilidad Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
Nombre IUPAC dipotasio carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.29
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: carbonic acid