Learn More
Carbonato de potasio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
| Punto de fusión | 891.0°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo o polvo granulado |
| Cantidad | 5 kg |
| Pérdida por secado | 1% max. (300°C) |
| Envase | Tambor de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | K2CO3 |
| Mostrar más |