Learn More
Sulfuro de potasio (butoxicarbonotioilo), TRC
Código de producto. 30417642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417642 500 mg 500 miligramos
30414493 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP993585500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide
CAS 871-58-9
Fórmula molecular C5 H9 O S2 . K
Cantidad 500 mg
Sinónimo Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCCCOC(=S)[S-]
Nombre IUPAC butoximetanoditioato de potasio
Peso molecular (g/mol) 188.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9732