Learn More
Sulfuro de potasio (butoxicarbonotioilo), TRC
Código de producto. 30412005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412005 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30412005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9935852.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide
CAS 871-58-9
Fórmula molecular C5 H9 O S2 . K
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCCCOC(=S)[S-]
Nombre IUPAC butoximetanoditioato de potasio
Peso molecular (g/mol) 188.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9732