Learn More
Bromometiltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10515490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515490 1 g 1 g
10008239 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 888711-44-2 | CH2BBrF3K | 200.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888711-44-2
Fórmula molecular CH2BBrF3K
Peso molecular (g/mol) 200.83
Clave InChI AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
Nombre IUPAC potasio;bromometilo(trifluoro)borohidruro
SMILES [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromomethyltrifluoroborate
Punto de fusión 220.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromomethyltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.