Learn More
Bromometiltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454857 5 g 5 g
15444857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32168.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 888711-44-2 | Molecular Formula: CH2BBrF3K | Molecular Weight: 200.835 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888711-44-2
Fórmula molecular CH2BBrF3K
Peso molecular (g/mol) 200.835
Número MDL MFCD09265154
Clave InChI AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
Nombre IUPAC potasio;bromometilo(trifluoro)borohidruro
SMILES [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromomethyltrifluoroborate
Fórmula lineal BrCH2BF3K
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.84
Porcentaje de pureza 95%