Learn More
Bromuro de potasio, ultra seco, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389667 25 g 25 g
11399667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041282.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used in a variety of applications such as spectroscopy, infrared transmission, as a laboratory reagent, and for the removal of peripheral membrane proteins. It is also used in photosensitive chemicals, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota Ampouled under argon
Color Blanco
Forma física Polvo, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Olor Odorless
Índice de refracción 1.559
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Powder/crystals
Densidad 2.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide