Learn More
Bromuro de potasio, TRC
Código de producto. 30010694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010694 100 g 100 g
30003519 10 g 10 g
30004697 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP695045100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular Br K
Peso molecular (g/mol) 119
Sinónimo Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
Nombre IUPAC potasio; bromuro
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.882