Learn More
Solución de bromuro de potasio, 1 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12923574 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12923574 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12923574 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 255 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    133.26€ / 1000 ml
    Ahorro 10.74€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)
Envase Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide 1M Volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide